Merck
901907
Sigma-Aldrich
2-ジシクロへキシルホスフィノ-2′,6′-ジイソプロポキシビフェニル
95%
別名:
RuPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,870
5 G
¥38,400
25 G
¥180,000
¥9,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,870
5 G
¥38,400
25 G
¥180,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H43O2P
CAS番号:
分子量:
466.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
¥9,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
123-126 °C
125 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3
InChI Key
MXFYYFVVIIWKFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Bulky phosphine ligand used in a palladium-catalyzed cross-coupling of aminoethyltrifluoroborates with electron-poor aryl bromides.
法的情報
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901907-1G:
901907-25G:
901907-250G:
901907-VAR:
901907-BULK:
901907-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul Chatelain et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(42), 14959-14963 (2019-08-24)
Ideal organic syntheses involve the rapid construction of C-C bonds, with minimal use of functional group interconversions. The Suzuki-Miyaura cross-coupling (SMC) is a powerful way to form biaryl linkages, but the relatively similar reactivity of electrophilic partners makes iterative syntheses
資料
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions
Hazari らのグループは、クロスカップリング反応に広く適用可能なパラジウム触媒前駆体の開発を進めています。