Merck
900763
Sigma-Aldrich
2,2,4,4-Tetramethyl-3,8,11,14,17-pentaoxa-2,4-disilaoctadecane
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H36O5Si2
CAS番号:
分子量:
352.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
アッセイ
99%
フォーム
liquid
密度
0.929 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
アプリケーション
Organosilicon electrolytes offer low flammability and high electrochemical and thermal stability compared to the commonly used carbonate based electrolytes, which renders them suitable for lithium ion battery applications.[1][2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900763-5G:
900763-VAR:
900763-BULK:
900763-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal and electrochemical stability of organosilicon electrolytes for lithium-ion batteries.
Chen X, et al.
Journal of Power Sources, 241, 311-319 (2013)
Increased Stability Toward Oxygen Reduction Products for Lithium-Air Batteries with Oligoether-Functionalized Silane Electrolytes.
Zhang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115, 25535-25542 (2011)
資料
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
エネルギー貯蔵システムにおけるニッケルリッチ層状酸化物正極材料の課題と製造プロセスについて説明しています。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
すべて表示