蒸気圧
24.9 mmHg ( 50 °C)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
306118-BULK:
306118-5ML:4548173132457
306118-1L:4548173132433
306118-VAR:
306118-250ML:4548173132440