フォーム
pellets
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
シート抵抗
<200 Ω/sq (by addition of 5% diethylene glycol)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900208-1G:
900208-VAR:
900208-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
プリンテッドなフレキシブル有機熱電素子の可能性と課題についてご紹介します。
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.