Merck
669431
Sigma-Aldrich
フッ化リチウム
Precipitated, 99.995%
別名:
フルオロリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥34,400
¥34,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥34,400
About This Item
化学式:
LiF
CAS番号:
分子量:
25.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥34,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995%
フォーム
powder
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
845 °C (lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フッ化リチウムは、優れたイオン伝導率、高い屈折率、およびUV領域での高い透過率を有する無機ハロゲン化物です。その独自の特性から、光学および電子デバイス、X線イメージング、歯科材料の分野で広く使用されています。[1] [2]
アプリケーション
フッ化リチウム(LiF)は、以下の用途に使用できます:
  • AC駆動有機 発光ダイオード(OLED)の絶縁層を作製するため。LiFは、ACデバイスの絶縁層に優れキャパシタンスと高い安定性を もたらします。[1]
  • Eu2+/Ce3+ ドープバリウムフッ化リチウム蛍光体をソルボサーマル法によって合成するための前駆体として。[2]
  • 安定性とクーロン効率を強化するためのリチウム 負極のLiF薄膜コーティングを作製するため。[3]
  • Li金属電池の固体電解質界面(SEI)の性能を高めて強化するための添加剤として。[4]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
669431-BULK:
669431-VAR:
669431-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel ALD Chemistry Enabled Low-Temperature Synthesis of Lithium Fluoride Coatings for Durable Lithium Anodes
Lin Chen, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 26972-26981 (2018)
Alternating current driven organic light emitting diodes using lithium fluoride insulating layers
Shang-Yi Liu, et al.
Scientific Reports, 4, 7559-7559 (2014)
The intrinsic behavior of lithium fluoride in solid electrolyte interphases on lithium
Mingfu He, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 73-79 (2020)
Solvothermal fabrication and luminescent properties of Eu2+/Ce3+ doped barium lithium fluoride
Guoxian ZHU, et al.
Journal of Rare Earths, 30, 985-989 (2012)
Asa Carlsson Tedgren et al.
Medical physics, 38(10), 5539-5550 (2011-10-14)
High energy photon beams are used in calibrating dosimeters for use in brachytherapy since absorbed dose to water can be determined accurately and with traceability to primary standards in such beams, using calibrated ion chambers and standard dosimetry protocols. For
資料
MXene(マキシン)として知られる導電性および親水性の2D炭化物、窒化物および炭窒化物の一群は、その優れた電子的、光学的、化学的および機械的特性により、多くの分野に変革をもたらす大きな可能性を秘めています
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf