product name
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート), 2.7 wt % dispersion in H2O, low-conductivity grade
グレード
low-conductivity grade
品質水準
組成
PEDOT content, ~0.14%
PSS content, ~2.6%
濃度
2.7 wt % dispersion in H2O
不純物
<300 ppm Na
粒径
<200 nm, coeff var >95%
pH
1.2-1.8
導電率
~1E-5 S/cm
粘度
<20 cP(20 °C)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
560596-25G:
560596-VAR:
560596-BULK:
560596-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma-Aldrich tutorial on lithography nanopatterning explains patterning layers for conductors, semiconductors, and dielectrics on surfaces.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
電子線リソグラフィや集束イオンビームによるパターニングにPEDOT:PSSを用いた事例をご紹介します。
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。