Merck
649813
Sigma-Aldrich
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains p-toluenesulfonate as dopant
別名:
PEDOT, PEDOT、テトラメタクリラート末端キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)、テトラメタクリラート末端キャップ 溶液, 0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains p-toluenesulfonate as dopant
分子量
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000(lit.)
含みます
p-toluenesulfonate as dopant
組成
Oligotron tetramethacrylate, 0.5 wt. %
propylene carbonate, 99.5 wt. %
濃度
0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
抵抗
1-10 M Ω/sq (typical surface resistance of film)
導電率
0.1-0.5 S/cm (bulk)
密度
1.189 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
次のリンクをご参照ください。 Aedotron/Oligotron selection guide table.
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution (PEDOT-Meth) is a semiconductor based polymer that is functionalized with tetramethacrylate that facilitates effective crosslinking of the conjugated films.[1]
The main characteristic of Oligotron PC is that it behaves as a reactive oligomer in non-volatile solvent. Used blended with monomers, or for reactions with functional compounds.
アプリケーション
最良の結果を得るため、使用前に20分攪拌してください。炭酸プロピレンから成形した膜の乾燥には加熱が必要になります。アクリレ-トモノマ-と光重合開始剤(DMPAなど)を添加して、光硬化インキを調合することができます。炭酸プロピレンはポリマ-内に残ります。官能基化合物はメタクリラ-ト基における反応によりオリゴマ-とカップリングすることができます。
PEDOT-Meth can be used as a plasticizing membrane in the fabrication of ion-selective sensors and light emitting diodes.[2][3]
Product can be blended with additional acrylate or methacrylate monomers and crosslinked to make polymer blends. Custom molecules can be synthesized by bonding functional compounds, via the methacrylate groups, to the conducting EDOT oligomers.
特徴および利点
末端キャップ構造は導電性オリゴマ-PEDOTを分散させます。メタクリラ-ト基は架橋や化学官能基の付加を可能にします。メタクリラ-ト官能基による完全に乾燥したOligotron(TM)テトラメタクリラ-ト。
注意
この製品は室温で保管してください(冷蔵や冷凍はしないようにしてください)。通常一部が沈降します。使用前に攪拌、超音波処理、フィルタ-処理します。ピペット内のガラスウ-ル栓で簡単にろ過することができます。この製品の有効期限は保管と取扱い状況に依存します。この製品は、ひどい凝集が発生した場合や、超音波処理やフィルタ-処理で良好な成形溶液を生成できない場合、廃棄しなければなりません。
法的情報
Oligotron is a trademark of TDA Research, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
649813-25G:
649813-BULK:
649813-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Composite Polyacrylate- Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) Membranes for Improved All-Solid-State Ion-Selective Sensors
Rzewuska A, et al.
Analytical Chemistry, 80(1), 321-327 (2008)
Synthesis of water-free PEDOT with polyvinylpyrrolidone stabilizer in organic dispersant system
He J, et al.
Organic Electronics, 53, 117-126 (2018)
Cristina Ocaña et al.
Talanta, 186, 279-285 (2018-05-23)
We report here the fabrication of solid-contact calcium-selective electrodes (Ca2+-SCISEs) made of a polyurethane acrylate ion-selective membrane (ISM) that was covalently attached to the underlying ion-to-electron transducer (solid-contact). Methacrylate-functionalized poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (Meth-PEDOT) and Meth-PEDOT films containing either multiwalled carbon nanotubes (MWCNT)
資料
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
バイオメディカルデバイスにおける2つの異なる材料間の接着性の改善に重要な、官能基化共重合体の作製に使用されるモノマーについて説明します。
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
プリンテッドなフレキシブル有機熱電素子の可能性と課題についてご紹介します。
すべて表示