Merck
767743
Sigma-Aldrich
2,5-ジヒドロ-3,6-ジ-2-チエニル-ピロロ[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン
97%
別名:
3,6-Di(チオフェン-2-イル)ピロロ[3,4-c]ピロール-1,4(2H,5H)-ジオン, DPP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥238,000
¥238,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥238,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8N2O2S2
CAS番号:
分子量:
300.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥238,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
O=C1NC(c2cccs2)=C3C(=O)NC(c4cccs4)=C13
InChI
1S/C14H8N2O2S2/c17-13-9-10(12(16-13)8-4-2-6-20-8)14(18)15-11(9)7-3-1-5-19-7/h1-6H,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
YIUHGBNJJRTMIE-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-ジヒドロ-3,6-ジ-2-チエニル-ピロール[3,4c]ピロール-1,4-ジオンはジケトピロロピロール(DPP)系コポリマーであり、そして広く薄膜トランジスタおよび太陽電池装置で広く使用されています。この芳香族ポリマーは電子求引性基を有しているため、有機エレクトロニクスの活性半導体として使用されるバンドギャップが狭いドナーアクセプターポリマーの合成に非常に有用です。これらは有機光(OPV)電池において高い電力変換効率(PCE)を生じます。 [1]
アプリケーション
ポリマーフィールド効果トランジスタおよびバルクヘテロ接合太陽電池で使われるドナーアクセプターポリマーの合成で使われます。 [2][3]
特徴および利点
ジケトピロロピロールは平面であり、π-πスタッキングを有する共重合体をもたらす水素結合/他の静電気相互作用を受け入れることができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767743-5G:
767743-BULK:
767743-VAR:
767743-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of phenanthrocarbazole-diketopyrrolopyrrole copolymer for high-performance field-effect transistors
Chen, H., Guo, Y., Sun, X., Gao, D., Liu, Y., & Yu, G.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(10), 2208-2215 (2013)
David Rais et al.
ChemPlusChem, 85(12), 2689-2703 (2020-12-18)
The singlet fission (SF) process discovered in bis(thienyl)diketopyrrolopyrroles (TDPPs) can boost their potential for photovoltaics (PV). The crystal structures of TDPP analogs carrying n-hexyl, n-butyl, or 2-(adamant-1-yl)ethyl substituents are similar, but contain increasingly slipped stacked neighbor molecules. The observed SF
Influence of Side-Chain on Structural Order and Photophysical Properties in Thiophene Based Diketopyrrolopyrroles: A Systematic Study.
Naik, M. A., Venkatramaiah, N., Kanimozhi, C., & Patil, S.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(50), 26128-26137 (2012)
Hugo Bronstein et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(10), 3272-3275 (2011-02-22)
We report the synthesis and polymerization of a novel thieno[3,2-b]thiophene-diketopyrrolopyrrole-based monomer. Copolymerization with thiophene afforded a polymer with a maximum hole mobility of 1.95 cm(2) V(-1) s(-1), which is the highest mobility from a polymer-based OFET reported to date. Bulk-heterojunction