安全性情報
809357
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate 溶液
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50(v/v), battery grade
別名:
2 M LiPF6 [EC/DMC=50/50(v/v)]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥25,200
500 ML
¥78,400
¥25,200
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥25,200
500 ML
¥78,400
About This Item
化学式:
LiPF6
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,200
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
(2.0 M LiPF6 in EC/DMC)
不純物
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
密度
1.3634 g/mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Battery grade: H2O <15 ppm, HF <50 ppm, and APHA <50 ppm.
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and dimethyl carbonate is a class of electrolytic solution that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
アプリケーション
The solutions of LiPF6 in alkyl carbonates find applications as electrolytes in lithium ion batteries[5][6] and the use of high quality battery grade electrolytes having extremely low water (<15 ppm) and hydrogen fluoride (<50 ppm) contents are critical for achieving high electrochemical performance.
調製ノート
  • Do not use any glass equipment.
  • Please handle under inert and moisture free environment.
法的情報
Product of MU Ionic Solutions Corp
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone,Teeth, Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809357-BULK:
809357-100ML:
809357-VAR:
809357-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xu G, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 4092-4092 (2015)
Lamb J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162, A2131-A2131 (2015)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
資料
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
固体Li電池:固体電解質、イオン伝導、構造、電気化学過程のレビュー
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
研究者らは、化石燃料の環境負荷を軽減するために、風力や太陽光などの再生可能なエネルギー源の開発を促しました。
すべて表示