安全性情報
928038
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast LiCoO2 Slurry for Lithium ion battery
別名:
Battery_Electrode_RTU_Slurry, Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiCoO2 ink, Lithium cobalt oxide ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
battery grade
品質水準
タイプ
(cathode materials)
フォーム
paste
組成
LiCoO2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
不純物
<0.5% H2O
アプリケーション
battery manufacturing
関連するカテゴリー
詳細
Our ready-to-cast LiCoO2 slurry is a liquid-type dispersion, made up of battery-grade lithium cobalt oxide active material, conductive additives, binder, and organic solvent. The slurry is processed under stringent conditions to maintain low moisture content, which is key for fabricating smooth pinhole-free cathodes.
アプリケーション
Our ready-to-cast LiCoO2 slurry is designed to be used for casting films of lithium cobalt oxide cathodes for secondary lithium-ion batteries and can be used directly for blade-coating or slot-die coating onto aluminum foil current collectors. Resulting from precise formulation, our ready-to-cast LiCoO2 slurry is stable and processable and easy to form defect-free cathodes.
The liquid-type dispersion is made up of a common active material, a conductive agent, a binder and a solvent that researchers can readily use for processing lithium-ion battery electrodes.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F
引火点(℃)
89 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
928038-5ML:4548173376608
928038-BULK:
928038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries.
Liu D, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 515-528 (2014)
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills.
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)