Merck
790990
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-d4
97 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3COCOOD
分子量:
92.09
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97%
フォーム
liquid
質量シフト
M+4
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1D3/hD
InChI Key
LCTONWCANYUPML-GUEYOVJQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
790990-BULK:
790990-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)