Merck
733830
Sigma-Aldrich
ピルビン酸-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
α-ケトプロピオン酸-13C3, 2-オキソプロピオン酸-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO13COOH
CAS番号:
分子量:
91.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
LCTONWCANYUPML-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733830-VAR:
733830-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)