Merck
L7022
Sigma-Aldrich
L-乳酸ナトリウム
~98%
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸 ナトリウム塩, L-乳酸 ナトリウム塩, サルコ乳酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,000
10 G
¥19,300
50 G
¥75,120
¥13,000
単価¥20,000割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,000
10 G
¥19,300
50 G
¥75,120
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5NaO3
CAS番号:
分子量:
112.06
Beilstein:
4567087
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥13,000
単価¥20,000割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (chemical)
品質水準
アッセイ
~98%
フォーム
powder or crystals
white to faint yellow
mp
163-165 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-乳酸ナトリウムは、L-乳酸由来の有機酸であり、体内で自然に発生し、pH調節、酸塩基平衡、およびコリ回路によるエネルギー代謝などの生理学的プロセスに寄与します。その多用途性は、有害な細菌増殖を阻害する酸性環境を形成することによる抗菌作用にまで及びます。代謝経路においては、L-乳酸ナトリウムはエネルギー産生のための効率的変換を示します。場合によってはグルコース取り込みを上回ることもあり、代替燃料源として脂肪酸を使用し、ATP産生を増強するためにミトコンドリアを刺激して、細胞エネルギー効率の最適化に関与します。さらに、神経保護性能を示唆する研究もあり、高脂肪食誘導細胞死から神経細胞を保護して、肥満が関与する神経変性の問題を引き起こす可能性を解消します。
L-乳酸ナトリウムは、その多面性から細胞代謝、神経保護、抗菌剤、および栄養学に関する研究に有用な分子として位置づけられており、効率的なエネルギー変換、神経保護作用、および強力な抗菌作用を含むさまざまなその特性は、これらの科学的領域全体の理解を深めるために役立っています。
アプリケーション
L-乳酸ナトリウムは、以下に使用されています:
  • ヒト乳腺上皮細胞(MCF10A)[1]および樹状細胞の培地成分および燃料源[2]
  • 初代肝細胞における肝臓グルコース生産アッセイの糖新生基質[3]
  • ヒト胚性腎(HEK293T)細胞におけるグルコース生産アッセイのためのグルコース生産培地[4]
  • 骨髄由来マクロファージにおける乳酸アッセイのキャリブレーション用スタンダード[5]
生物化学的/生理学的作用
L-乳酸は、酵素乳酸デヒドロゲナーゼによって、ピルビン酸から生成されます。乳酸の生成は、嫌気性解糖系や、増殖の活発な細胞で起こります。[6]
特徴および利点
汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7022-VAR:
L7022-50G:
2019125:
L7022-BULK:
L7022-10G:
L7022-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alternative splicing variant of the scaffold protein APPL1 suppresses hepatic adiponectin signaling and function
Galan-Davila AK, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-RA118 (2018)
Protein-bound NAD (P) H Lifetime is Sensitive to Multiple Fates of Glucose Carbon
Sharick JT, et al.
Scientific Reports, 8(1), 5456-5456 (2018)
Lactate is always the end product of glycolysis
Rogatzki MJ, et al.
Frontiers in Neuroscience, 9, 22-22 (2015)
Etomoxir inhibits macrophage polarization by disrupting CoA homeostasis
Divakaruni AS, et al.
Cell Metabolism, 28(3), 490-503 (2018)
Latent, Immunosuppressive Nature of Poly (lactic-co-glycolic acid) Microparticles
Allen RP, et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(3), 900-918 (2018)
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf