Merck
107360
Sigma-Aldrich
ピルビン酸
98%
別名:
α-ケトプロピオン酸, 2-オキソプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCOOH
CAS番号:
分子量:
88.06
Beilstein:
506211
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021320
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI Key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ピルビン酸は従来報告されていない土壌細菌を、土壌物質膜システムを用いてマイクロコロニーとして研究するために使用されました。ピルビン酸は赤ワインやマスト中の有機酸の液体クロマトグラフィーを用いた新しい同時定量法の開発に使用されました
生物化学的/生理学的作用
ピルビン酸はアルドール縮合によりN‐アセチルマンノサミンと反応しシアル酸を生成します。ピルビン酸は市販されている紅藻由来多糖類の成分の一つです。筋肉では、ピルビン酸(グリコーゲンから遊離される)は運動中に乳酸に還元され、乳酸は休息中に再酸化され一部は再びグリコーゲンに変換されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
107360-RSAMPLE:
107360-BULK:
107360-VAR:
107360-100G:
107360-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of organic acids in red wine and must on only one RP-LC-column directly after sample dilution and filtration.
Zheng YJ, et al.
Chromatographia, 69(11-12), 1391-1395 (2009)
Belinda C Ferrari et al.
Nature protocols, 3(8), 1261-1269 (2008-08-21)
Most bacteria are recalcitrant to traditional cultivation in the laboratory. The soil substrate membrane system provides a simulated environment for the cultivation of previously undescribed soil bacteria as microcolonies. The system uses a polycarbonate membrane as a solid support for
Pyruvic acid, a unique component of an exocellular bacterial polysaccharide.
J H SLONEKER et al.
Nature, 194, 478-479 (1962-05-05)
Emilie A Bard-Chapeau et al.
Nature genetics, 46(1), 24-32 (2013-12-10)
The most common risk factor for developing hepatocellular carcinoma (HCC) is chronic infection with hepatitis B virus (HBV). To better understand the evolutionary forces driving HCC, we performed a near-saturating transposon mutagenesis screen in a mouse HBV model of HCC.
Youbo Zhao et al.
Cell reports, 33(10), 108487-108487 (2020-12-10)
Ferroptosis is a recently discovered form of programed cell death caused by the metabolically regulated lipid peroxidation and holds promise for cancer treatment, but its regulatory mechanisms remain elusive. In this study, we observe that lactate-rich liver cancer cells exhibit
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.