製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | embryo: suitable
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- 精子培養のためのCa2+ + N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-アミノエタンスルホン酸(TES)–NaCl培地におけるサプリメントとして
- 卵丘卵母細胞複合体(COC)培養のためのTCM-199 HEPES Modification溶液のサプリメントとして′
- マウス初代培養肝細胞(MPH)の培養ならびにグルコース産生評価のための絶食マウスへの腹腔内注入のためのダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)のサプリメントとして′
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4562-5G:
P4562-VAR:
P4562-BULK:
P4562-100G:
P4562-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Milli-Q®装置から得られる超純水はBPAを含まず、発生学的研究に適しており、内分泌かく乱物質の干渉を最小限に抑えることが示されています。
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture