Merck
769304
Sigma-Aldrich
過酸化バリウム
anhydrous, ≥86.0% (RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,600
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaO2
CAS番号:
分子量:
169.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥86.0% (RT)
フォーム
powder
損失
≤0.1% loss on drying
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
SMILES記法
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
InChI Key
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Barium peroxide is a precursor material used for synthesis of novel magnetic and superconducting oxides. It also finds application in thermochemical energy storage systems.
アナリシスノート
Substances insoluble in dilute hydrochlorid acid ≤ 1.5 %
Substances not precipitated by diluted sulfuric acid (as sulphates) ≤ 2.0 %
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769304-BULK:
769304-100G:
769304-VAR:
769304-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Ba2IrO4: A spin-orbit Mott insulating quasi-two-dimensional antiferromagnet
Okabe, H., et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 83, 155118-155118 (2011)
A J Carrillo et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(11), 8039-8048 (2016-03-01)
The barium peroxide-based redox cycle was proposed in the late 1970s as a thermochemical energy storage system. Since then, very little attention has been paid to such redox couples. In this paper, we have revisited the use of reduction-oxidation reactions
Honda, R., et al.
Physica C, 426, 613-617 (2005)