Merck
554847
Sigma-Aldrich
酸化バリウム
99.99% trace metals basis
別名:
Baria, 一酸化バリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaO
CAS番号:
分子量:
153.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: barium
密度
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
InChI Key
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化バリウム(BaO)は、白色のイオン性結晶で、不燃性です。立方構造の化合物で、硝酸バリウムの熱分解、カーボンブラックまたはタールとの炭酸バリウムの加熱など、さまざまな方法で調製できます。
アプリケーション
BaOは、次のようなさまざまな用途に使用できます。
  • カソードレイチューブの開発においてネットワークモディファイヤーとして。
  • クラウンガラス、ホウケイ酸ガラスなどのガラスの製作。
  • 窒素ガスの貯蔵。
  • 内燃機関に使用するバイオディーゼルの調製。
特徴および利点
高誘電率(κ)材料であるBST(チタン酸バリウムストロンチウム)の合成に用いられます。†NOX吸蔵材の研究に用いられます。††
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
554847-25G:4548173169460
554847-5G:4548173169477
554847-25G-PW:
554847-VAR:
554847-5G-PW:
554847-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Accommodation of excess oxygen in group II monoxides
Middleburgh SC, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 96(1), 308-311 (2013)
Emission analysis of Azolla methyl ester with BaO nano additives for IC engine
Kannan D and Christraj W
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 40(10), 1234-1241 (2018)
The storage of nitrogen oxides on alumina-supported barium oxide
Cant NW and Patterson MJ
Catalysis Today, 73(3-4), 271-278 (2002)
The characterization of waste cathode-ray tube glass
Mear F, et al.
Waste Management (New York, N.Y.), 26(12), 1468-1476 (2006)
Barium oxide
Handbook of Inorganic Chemicals, 529, 77-94 (2003)
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.