Merck
466271
Sigma-Aldrich
過酸化カルシウム
75%, −200 mesh
別名:
Calcium dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaO2
CAS番号:
分子量:
72.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
75%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
粒径
−200 mesh
mp
>365 °C
SMILES記法
[Ca++].[O-][O-]
InChI
1S/Ca.O2/c;1-2/q+2;-2
InChI Key
LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N
詳細
過酸化カルシウム(CP)は、酸素および過酸化水素を放出させる過酸化化合物です。CPは、酸素の固体型である安全な無機過酸化化合物です。汚染部位の浄化に使用できます。酸素放出物質(OSM)として作用することで、透過性の反応性障壁系を構成できます。
アプリケーション
CPは、農業、園芸およびバイオテクノロジー分野で、酸素供給を促進する改良剤として使用できます。
その他情報
水酸化カルシウムが含まれています。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466271-VAR:
466271-BULK:
466271-1KG:4548173368573
466271-250G:4548173368580
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tian-Jiao Zhou et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 309, 82-93 (2019-07-26)
Hypoxia is a potent tumor microenvironmental (TME) factor promoting immunosuppression and metastatic progression. For current anticancer therapeutic strategies, the combination of hypoxia alleviation and photodynamic therapy (PDT) might be a useful approach to further improve anticancer efficacy. In this study
Seonhee Kim et al.
The Science of the total environment, 762, 143124-143124 (2020-11-01)
Arsenic (As) is uptaken more readily by rice over wheat and barley. The exposure of As to humans being in the rice-consuming regions is a serious issue. Thus, an effective practice to reduce the translocation of As from soil to
Rijuta Ganesh Saratale et al.
Bioresource technology, 258, 26-32 (2018-03-09)
This study focuses on development of calcium peroxide (CaO2) pretreatment that removes major part of lignin but retaining most of sugar components of kenaf core powder (KCP) biomass. In chemical pretreatment, usually higher loss of biomass occurs which was less
Venu Shanmugavel et al.
Food chemistry, 311, 125964-125964 (2019-12-23)
Potassium bromate, is an oxidizing agent and one of the best and cheapest dough improvers in the baking industry. Due to its positive effects it plays a major role in the bread-making industry. Potassium bromate has significant effect on food
Oxygen release kinetics from solid phase oxygen in Arctic Alaska
Schmidtke T, et al.
Journal of Hazardous Materials, 64(2), 157-165 (1999)