Merck
415200
Sigma-Aldrich
過酸化ストロンチウム
greener alternative
98%
別名:
Strontium dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,390
¥9,390
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,390
About This Item
化学式:
SrO2
CAS番号:
分子量:
119.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,390
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O1O[Sr]1
InChI
1S/O2.Sr/c1-2;/q-2;+2
InChI Key
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
415200-10KG:
415200-BULK:
415200-100G:
415200-VAR:
415200-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。 