Merck
762415
Sigma-Aldrich
2-アジド-1,3-ジメチルイミダゾリニウムヘキサフルオロリン酸塩
97%
別名:
2-アジド-4,5-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-イミダゾリウムヘキサフルオロリン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10F6N5P
CAS番号:
分子量:
285.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品762415は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
利用可能性
available only in USA
mp
205-210 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
第一級アミンからアジドを調製するための効率的なジアゾ移動試薬。分離が容易な水溶性副産物のあるトシルアジドの代替物。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
762415-1G:
762415-5G:
762415-VAR:
762415-BULK:
762415-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct Synthesis of Organic Azides from Primary Amines with 2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate.
Kitamura, M.
European Journal of Organic Chemistry, 458-462 (2011)
Mitsuru Kitamura, et al
Synthesis, 7, 1037-1044 (2011)