Merck
520330
Sigma-Aldrich
フロオロ-N,N,N′,N′-テトラメチルホルムアミジニウムヘキサフルオロホスファート
97%
別名:
TFFH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,080
5 G
¥21,000
¥7,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,080
5 G
¥21,000
About This Item
化学式:
[FC[=N(CH3)2]N(CH3)2]PF6
CAS番号:
分子量:
264.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
104-109 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(F)=[N+](/C)C
InChI
1S/C5H12FN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成の試薬です。
カチオン性抗菌β-2,2-アミノ酸誘導体
イオンチャネル型グルタミン酸受容体を阻害するフィラントトキシン類似体
抗菌剤の小β-ペプチド模倣薬
選択的 神経型一酸化窒素合成酵素阻害剤のアミンプロドラッグ
以下のための試薬です。
選択的なシクロヘキシル‐誘導イミダゾピラジンインスリン様増殖因子1受容体インヒビター
多機能性ウイルスナノ粒子を集合させるヒドラゾン結合
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
520330-VAR:
520330-BULK:
520330-1G:
520330-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anita K Kovács et al.
Frontiers in chemistry, 6, 120-120 (2018-05-05)
A general strategy for the synthesis of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates has been developed. The applicability of the strategy was demonstrated with the preparation of a known substrate, N-Z-Asp-Glu-Val-Asp-6-amino-D-luciferin (N-Z-DEVD-aLuc). N-Z-DEVD-aLuc was obtained via a hybrid liquid/solid phase synthesis method, in which