Merck
420336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
98%
別名:
2-クロロ-4,5-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-ヘキサフルオロリン酸イミダゾリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10ClF6N2P
CAS番号:
分子量:
278.56
Beilstein:
5369058
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
231-233 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.F6P/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
CNAKHAGVVMOXFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
ジアゾ転位試薬
以下の合成に用いる試薬です。
カンナビノイドCB1レセプターアゴニスト
選択的小分子メラノコルチン4レセプターアゴニスト
選択的カンナビノイドCB2レセプターアンタゴニストであるイミダゾール類
環状α-ペプトイド
ヒトメラノコルチン4レセプターに対して選択性がある環状メラノトロピンペプチド類縁体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
420336-5G:
420336-1G:
420336-BULK:
420336-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.