Merck
758523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrF3N·HBr
CAS番号:
分子量:
306.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
96-101 °C
官能基
bromo
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br.FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10;/h1-3H;1H
InChI Key
XVEXNWJBZDKDBQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
758523-BULK:
758523-500MG:
758523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)