Merck
661139
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,300
¥12,300
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrF3N
CAS番号:
分子量:
225.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,300
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.478
bp
84-85 °C/14 mmHg
密度
1.827 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
LDAを用いたC-3位の位置選択的脱プロトン化と、それに続く二酸化炭素によるトラップ反応で、対応するニコチン酸が得られます[1]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F
引火点(℃)
73 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
661139-VAR:
661139-1G:
661139-500MG:
661139-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 1619-1619 (2004)