Merck
662739
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メチルピリジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN
CAS番号:
分子量:
172.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.556
密度
1.450 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ナトリウムまたはニッケル還元カップリング、側鎖酸化、およびエステル化を介した、クラウンエステル型のビピリジンおよびビオロゲンの合成に使用する出発物質です
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.0 °F - closed cup
引火点(℃)
78.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
662739-VAR:
662739-250MG:
662739-1G:
662739-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 907-907 (2005)