安全性情報
662232
Sigma-Aldrich
含窒素へテロ環カルベン配位子キットI
別名:
Heterocyclic Carbene Ligands
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥56,800
¥56,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥56,800
About This Item
UNSPSCコード:
12350000
NACRES:
NA.22
¥56,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
品質水準
関連するカテゴリー
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 6566231,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride, 97% 1 gSDS
  • 6566311,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride, 95% 1 gSDS
  • 6600191,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate, 96% 1 gSDS
  • 6600351,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate, 97% 1 gSDS
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
質問
  1. What specific compounds are included in the N-Heterocyclic Carbene Ligands Kit I (662232)?
    1 回答
    1. The kit components can be found below the 'DESCRIPTION' section under 'Kit Components Also Available Separately'. This kit contains the following:
      1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride, 97% 1 g
      1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride, 95% 1 g
      1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate, 96% 1 g
      1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate, 97% 1 g