アッセイ
≥95.0% (CHN)
フォーム
lumps
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C28H52N4O8/c1-26(2,3)38-23(35)19-30-12-10-29(18-22(33)34)11-13-31(20-24(36)39-27(4,5)6)15-17-32(16-14-30)21-25(37)40-28(7,8)9/h10-21H2,1-9H3,(H,33,34)
InChI Key
RVUXZXMKYMSWOM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Gadolinium ion functionalized with DOTA-LAE (lactobionic acid-ethylenediamine), which is used as a contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).[1]
- DOTA-conjugates of ursolic acid and ZD2 peptide 64Cu-DOTA conjugates.[2][3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75061-VAR-F:
75061-BULK-F:
75061-100MG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック