Merck
433349
Sigma-Aldrich
Cyclen tetrahydrochloride
98%
別名:
1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン 四塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H20N4 · 4HCl
CAS番号:
分子量:
318.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
>293 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C8H20N4.4ClH/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1;;;;/h9-12H,1-8H2;4*1H
InChI Key
SBWLCGZEBQGYRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyclen tetrahydrochloride is a macrocycle hydrochloride salt. It can be synthesized using perhydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopenteno[1,3-f,g]acenaphthylene as a precursor.[1] Cyclen tetrahydrochloride has an orthorhombic crystal structure. Cations are reported to exhibit crystallographic two-fold rotation symmetry and [3333] quadrangular conformation, having protonated N atoms at corner positions.[2] Synthesis of cyclen from the corresponding butanedione-protected linear tetramines has been reported.[3]
アプリケーション
Cyclen tetrahydrochloride may be used for the synthesis of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrakis(methyleneethylphosphinic acid), a new macrocyclic polyaza polyphosphinate ligand.[4] It may also be used in the synthesis of anthraquinone-pendant cyclen.[5]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
433349-100MG:
433349-VAR:
433349-BULK:
433349-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zinc (II)-Cyclen Complex Attached to an Anthraquinone Moiety that Acts as a Redox-Active Nucleobase Receptor in Aqueous Solution.
Tucker JHR, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68(9), 2465-2469 (1995)
A new route to cyclen, cyclam and homocyclen.
Herve G, et al.
Tetrahedron Letters, 39(38), 6861-6864 (1998)
Structure of 1, 4, 7, 10-tetraazacyclododecane tetrahydrochloride.
Reibenspies JH and Anderson OP.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 46(1), 163-165 (1990)
Synthesis and complexation properties of a new macrocyclic polyaza polyphosphinate ligand, DOTEP (1, 4, 7, 10-tetraazacyclododecane-1, 4, 7, 10-tetrakis (methyleneethylphosphinate)).
Lazar I, et al.
Inorganic Chemistry, 30(26), 5016-5019 (1991)
A Simple Synthesis of the Macrocycle 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane.
Sandnes RW, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 52(12), 1402-1404 (1998)