The isotopes for this material have not been determined. The gadolinium source is listed as synthetic or transformed.
サイズを選択してください
アッセイ
97%
反応適合性
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
129 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Gd+3].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Gd.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;1H2/q;+3;/p-3
InChI Key
JBUMALASVLVYKI-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
381667-25G:
381667-5G:
381667-VAR:
381667-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック