Merck
86734
Sigma-Aldrich
1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7,10-四酢酸
≥97.0% (CHN)
別名:
DOTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28N4O8 · xH2O
CAS番号:
分子量:
404.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
1186987
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (CHN)
形状
powder
SMILES記法
OC(=O)CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChI Key
WDLRUFUQRNWCPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7,10-テトラ酢酸(DOTA)は、大環状錯化剤です。
  • 64Cu放射性同位元素のキレート化により、カーボンナノチューブのバイオコンジュゲートの放射標識に使用されます。
  • DOTAはN-ヒドロキシスルホスクシンイミジルで活性化され、臨床における放射線免疫療法で用いるモノクローナル抗体と結合します。
  • ガドリニウムと複合体を形成して、MRI造影剤として使用されます。
  • DOTA-ペプチド結合の金属複合体は、治療用放射線医薬品として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86734-BULK:
86734-50MG:
86734-VAR:
86734-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
GdIII complexes with fast water exchange and high thermodynamic stability: potential building blocks for high-relaxivity MRI contrast agents.
Laus S, et al.
Chemistry?A European Journal , 9(15), 3555-3566 (2003)
Preparation of carbon nanotube bioconjugates for biomedical applications.
Liu Z, et al.
Nature Protocols, 4(9), 1372-1372 (2009)
In vivo biodistribution and highly efficient tumour targeting of carbon nanotubes in mice.
Liu Z, et al.
Nature Nanotechnology, 2(1), 47-47 (2007)
The synthesis and chelation chemistry of DOTA- peptide conjugates.
De Leon-Rodriguez LM and Kovacs Z
Bioconjugate Chemistry, 19(2), 391-402 (2007)
An improved method for conjugating monoclonal antibodies with N-hydroxysulfosuccinimidyl DOTA.
Lewis MR, et al.
Bioconjugate Chemistry, 12(2), 320-324 (2001)