Merck
75058
Sigma-Aldrich
トリ-tert-ブチル 1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7-トリアセタート
≥97.0% (CHN)
別名:
DO3A-t-Bu-エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H50N4O6
CAS番号:
分子量:
514.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (CHN)
形状
lumps
不純物
≤4% water
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H50N4O6/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9/h27H,10-20H2,1-9H3
InChI Key
NMHVTLJFPDOJOD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75058-100MG-F:
75058-VAR-F:
75058-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jérôme Rossignol et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(21) (2020-11-05)
A molecularly imprinted silica (MIS) coupled to a microwave sensor was used to detect three fungicides (iprodione, procymidone and pyrimethanil) present in most French wines. Chemometric methods were applied to interpret the microwave spectra and to correlate microwave signals and