Merck
1.08178
Supelco
トリフルオロ酢酸
for protein sequence analysis
別名:
TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOH
CAS番号:
分子量:
114.02
Beilstein:
742035
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-929-3
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (acidimetric)
形状
liquid
不純物
≤0.02% Water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解性
soluble 10 g/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Trifluoroacetic acid (TFA) can be used as an ion-pairing agent in a reverse-phase HPLC system to separate peptides because it enhances peak resolution. It also has low absorption detection wavelengths and is relatively volatile and can be easily removed. For the majority of peptide separations, TFA has been used at concentrations ranging from 0.05 to 0.1%(6.5-13 mM).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): about 1.53
Boiling point: about 72 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.02 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Y Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1043(1), 9-18 (2004-08-20)
Trifluoroacetic acid (TFA) remains the dominant mobile phase additive for reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) of peptides after more than two decades since its introduction to this field. Generally, TFA has been employed in a concentration range of 0.05-0.1% (6.5-13