Merck
734527
Sigma-Aldrich
テトラキス(ピリジン)銅(II)トリフラート
95%
別名:
[Cu(OTf)2(py)4], Cu(ピリジン)4(OTf)2, テトラキス(ピリジン)銅(II) ビス(トリフルオロメタンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,300
1 G
¥52,400
¥18,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,300
1 G
¥52,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20CuF6N4O6S2
CAS番号:
分子量:
678.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
crystals
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
190-194 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
c1ccncc1.c2ccncc2.c3ccncc3.c4ccncc4.FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5N.2CHF3O3S.Cu/c4*1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
DOUMBTAZXRQKGF-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
テトラキス(ピリジン)銅(II)トリフラートは、次の反応の触媒として使用できます。
  • アリルカルバマートおよびスチレン分子間および分子内アジリジン化。[1]
  • 放射性トレーサーとして使用できるフルオロアレーンを発生させるためのアリールボロン酸エステルの18F-フッ素付加。[2]
  • 放射性臭素付加医薬品の調製に使用できる放射性臭化物イオンを用いたアリールホウ素の求核性放射性臭素付加。[3]
テトラキス(ピリジン)銅 (II) トリフラート [Cu(OTf)2(py)4] は一般的な銅ベースの触媒です[4]。通常、銅が媒介する芳香環およびヘテロ環の放射性フッ化処理の触媒として使用されます[5][6][7]。また、2-アミノ-N,N-ジアルキルベンズアミドの C(sp3)-H を官能基付加/環化し、2,3-二置換-4(3H)-キナゾリノンの合成にも用いられます。[8]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734527-1G:4548173924397
734527-250MG:4548173924403
734527-VAR:
734527-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced copper-mediated 18 F-fluorination of aryl boronic esters provides eight radiotracers for PET applications
Preshlock S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(54), 8361-8364 (2016)
Pyrazine and pyridine complexes of copper (II) trifluoromethanesulfonate. Crystal structure of tetrakis (pyridine) bis (trifluoromethanesulfonato-O) copper (II) and magnetic exchange in (pyrazine) bis (trifluoromethanesulfonato-O) copper (II).
Haynes J S, et al.
Inorganic Chemistry, 27(7), 1237-1241 (1988)
Copper-mediated nucleophilic radiobromination of aryl boron precursors: Convenient preparation of a radiobrominated PARP-1 inhibitor
Zhou D, et al.
Tetrahedron Letters, 59(20), 1963-1967 (2018)
Synthesis of Cu-catalysed quinazolinones using a C sp3?H functionalisation/cyclisation strategy.
Gholap A V, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(34), 7140-7146 (2017)
Copper-catalyzed C?H functionalization reactions: Efficient synthesis of heterocycles.
Guo X X, et al.
Chemical Reviews, 115(3), 1622-1651 (2014)