Merck
366331
Sigma-Aldrich
トリメチル(フェニル)スズ
98%
別名:
トリメチルスタンニルベンゼン, トリメチルフェニルスタンナン, トリメチルモノフェニルスズ, フェニルトリメチルスズ, フェニルトリメチルスタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,330
5 G
¥30,600
¥9,330
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,330
5 G
¥30,600
About This Item
化学式:
C6H5Sn(CH3)3
CAS番号:
分子量:
240.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,330
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
core: tin
屈折率
n20/D 1.5357 (lit.)
bp
88 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Sn](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
InChI Key
COHOGNZHAUOXPA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
基材の原子番号:50 スズ
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366331-VAR:
366331-5G:4548173308388
366331-BULK:
366331-1G:4548173308371
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Haiyan Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(41), 14589-14597 (2014-09-30)
New electron-acceptor materials are long sought to overcome the small photovoltage, high-cost, poor photochemical stability, and other limitations of fullerene-based organic photovoltaics. However, all known nonfullerene acceptors have so far shown inferior photovoltaic properties compared to fullerene benchmark [6,6]-phenyl-C60-butyric acid