Merck
723258
Sigma-Aldrich
5-フルオロウラシル-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H3F15N2O2
分子量:
133.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
282-286 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
FC1=C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
InChI Key
GHASVSINZRGABV-XZQGXACKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
723258-BULK:
723258-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)