Merck
Z226181
Nucleosil® C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
別名:
Nucleosil C18
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥119,000
¥119,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥119,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥119,000
Check Cart for Availability
認証
suitable for USP L1
品質水準
製品種目
Nucleosil®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Nucleosil®
標識化の程度
15% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 品質設計を伴う HPLC および UV によるバンコマイシン塩酸塩注射製剤の定性および定量法の開発とバリデーション:Sasikala らによるこの研究では、バンコマイシン塩酸塩注射製剤の定性および定量分析に Nucleosil® C18 カラムを使用した HPLC 法を開発し、バリデーションを行いました。この方法は高い精度と正確性を示し、医薬品分析における品質管理に適しています(Sasikala et al., 2023)。
  • 品質設計(QbD)を用いたエファビレンツのバルクおよび錠剤形態における安定性を示す RP-HPLC 法の定量およびバリデーション:パラダイムのシフト:Gurumukhi と Bari は、Nucleosil® C18 カラムを使用して、バルクおよび錠剤形態のエファビレンツを定量するための安定性を示す HPLC 法を開発しました。この研究では、医薬品の安定性と有効性を確保するために不可欠な方法′の頑健性と信頼性が強調されました(Gurumukhi et al., 2022)。
  • ケシ(Papaver somniferum L.)培養からのリポキシゲナーゼの精製と特性評価:Holková らは、ケシ培養からのリポキシゲナーゼの精製と特性評価に、HPLC 法で Nucleosil® C18 カラムを利用しました。この研究により、植物由来の酵素を分離および分析するカラム′の有効性が実証され、生化学および薬理学の研究に貢献しました(Holková et al., 2019)。
  • 生物およびハーブティーのサンプル中の没食子酸の濃縮を目的とした、ジルコニウムアルコキシドをベースとしたサイズ制御ナノ複合体の製造:Bahrani らは、生物およびハーブティーのサンプルを分析する HPLC 法において、Nucleosil® C18 カラムを使用して没食子酸を濃縮するナノ複合体を開発しました。この研究では、複合体マトリックスにおける分析精度の向上におけるカラム′の役割が強調されました(Bahrani et al., 2018)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
Nucleosil ®C18HPLCカラムには、世界で名の知られたHPLCメーカーが販売する高品質のシリカと結合相が充填されています。HPLCに必要な保持力と選択性を高い再現性で確立するために使用できる選び抜いた溶質を使用し、カラムの試験を行っています。
法的情報
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf