Merck
B9282
Sigma-Aldrich
Nalgene® ボトル、スタイル2104
capacity 500 mL
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥14,330
¥14,330
出荷可能日2025年4月02日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥14,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥14,330
出荷可能日2025年4月02日詳細
物質
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53)
認証
suitable for EPA OTM-45
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2104-0016
ボトル 直径× H
73 mm × 168 mm
キャパシティ
500 mL
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ボストン型(丸形)広口ボトル
特徴および利点
  • Nalgene®ボトルは化学物質、材料、および標本の保管に理想的です。
  • 溶出物および抽出物が確実に少ない実験室グレードのHDPE材料
  • 冷凍庫での使用に適しています(-100℃まで)。
  • 硬く均一な壁面のため、裂けたり穴が開いたりするのを防止できます。
  • ボトルは優れた耐久性を有し、ほとんどの酸、塩基およびアルコールに対して化学的に耐性があります。
  • ライナーのないキャップが漏れのない密封を保証し、サンプルが保護されます。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.