Merck
SML0653
Sigma-Aldrich
カペシタビン
≥98% (HPLC)
別名:
5′-デオキシ-5-フルオロ-N-[(ペンチロキシ)カルボニル]シチジン, Ro-9-1978
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥12,100
50 MG
¥20,700
¥12,100
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥12,100
50 MG
¥20,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22FN3O6
CAS番号:
分子量:
359.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥12,100
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +80 to +100°, c = 0.5 in methanol
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
InChI Key
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カペシタビンは以下の用途に使用されています:
  • ゲムシタビンと併用して、膵管腺がん(PDAC)細胞のグルタミン代謝阻害剤に対する発現の感受性を高めることでグルタミン欠乏を達成し、PDAC細胞生存に対する影響を検討[1]
  • 2臓器マイクロ流体システムにおいて薬剤代謝機能を検討[2]
  • がん細胞において細胞毒性活性を単独でまたはB87と併用して検討[3]
生物化学的/生理学的作用
カペシタビンは抗癌剤(ドキシフルリジンのプロドラッグ)であり、腫瘍部位において代謝されて 5-フルオロウラシルを生成します。
カペシタビンは抗癌剤(ドキシフルリジンのプロドラッグ)であり、腫瘍部位において代謝されて 5-フルオロウラシルを生成します。カペシタビンは3段階の酵素反応と以下の2種類の中間代謝物を経由して活性化され、最終的に5-フルオロウラシルを生成します:5′-デオキシ-5-フルオロシチジン(5′-DFCR)および 5′-デオキシ-5-フルオロウリジン(5′-DFUR)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0653-10MG:
SML0653-BULK:
SML0653-VAR:
SML0653-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takahiro Yamanashi et al.
Gan to kagaku ryoho. Cancer & chemotherapy, 41(1), 107-112 (2014-01-16)
A 77-year-old man who complained of melena was admitted to our department. Colonoscopy revealed a type 2 tumor in the hepatic flexure of the ascending colon. Biopsy examination revealed a poorly differentiated adenocarcinoma. Abdominal computed tomography(CT)revealed 3 tumors within the
Nestor F Esnaola et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(4), 837-844 (2014-03-13)
To evaluate, in a phase 2 study, the safety and efficacy of induction gemcitabine, oxaliplatin, and cetuximab followed by selective capecitabine-based chemoradiation in patients with borderline resectable or unresectable locally advanced pancreatic cancer (BRPC or LAPC, respectively). Patients received gemcitabine
Valentina Sini et al.
Tumori, 99(6), 273e-277e (2014-02-08)
This report describes a case of ab initio metastatic HER2-positive breast cancer in a very young patient. The onset of breast cancer at such a young age is uncommon and could delay the diagnosis with unquestionable impact on the prognosis.
Moyuru Yamada et al.
Nihon Shokakibyo Gakkai zasshi = The Japanese journal of gastro-enterology, 111(3), 521-528 (2014-03-07)
A woman in her 60s was referred to our department with advanced rectal cancer and multiple unresectable metastases of the liver and peritoneum. She had been diagnosed with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) in her 20s, with a platelet count maintained
Ferdinando Riccardi et al.
Tumori, 99(6), 257e-260e (2014-02-08)
Targeted therapies against HER2 (trastuzumab, lapatinib) have improved the efficacy of treatment and the outcome of patients with HER2-positive breast cancer. Lapatinib is a tyrosine kinase inhibitor targeting EGFR1 and HER2: it binds the intracellular domain of these receptors and