Merck
B-095
Supelco
Busulfan-D8 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥30,800
¥30,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥30,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6D8O6S2
CAS番号:
分子量:
254.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥30,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(OC(C(C(C(O[S](=O)(=O)C)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
COVZYZSDYWQREU-SQUIKQQTSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-095-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)