Merck
718386
Sigma-Aldrich
リチウムジイソブチル-tert-ブトキシアルミニウムヒドリド 溶液
0.25 M in THF/hexanes
別名:
LDBBA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥22,800
100 ML
¥40,800
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥22,800
100 ML
¥40,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H28AlLiO
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.25 M in THF/hexanes
密度
0.795 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].CC(C)C[AlH-](CC(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.2C4H9.Al.Li.H/c1-4(2,3)5;2*1-4(2)3;;;/h1-3H3;2*4H,1H2,2-3H3;;;/q-1;;;;+1;
InChI Key
HNIYOHKCLUHKGY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
水素化リチウムジイソブチル-tert-ブトキシアルミニウム溶液は、以下を還元する還元剤として使用されています:
  • 芳香族および脂肪族のニトリルからアルデヒドへ
  • 芳香族および脂肪族エステルからアルデヒドへ
  • 第三級アミドからアルデヒドへ
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718386-100ML:4548173299785
718386-VAR:
718386-25ML:4548173299792
718386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)