Merck
177261
Sigma-Aldrich
DPPF
greener alternative
97%
別名:
1,1′-フェロセンジイル-ビス(ジフェニルホスフィン), 1,1′-フェロセンビス(ジフェニルホスフィン), dppf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H28FeP2
CAS番号:
分子量:
554.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Ene Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Tsuji-Trost Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
181-182 °C (dec.) (lit.)
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
InChI Key
HPXNTHKXCYMIJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
新規の機能化フラン誘導体は、Pd-ホスフィンシーケンシャルC-CおよびC-O結合の形成により調製されました。
アプリケーション
オキサゼピン環系のPd(II)触媒クロスカップリング合成に使用するリガンド
水素借用によりアミンとアルコールからルテニウム触媒を用いて環境に優しいアミンを合成するための配位子。
借用水素法を用いたルテニウムを触媒としたアミンおよびスルホンアミドのN-アルキル化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
177261-100G:
177261-500G:
177261-250G:
177261-VAR:
177261-BULK:
177261-10G:
177261-1G:
177261-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6054-6054 (1997)
Alejandro Pérez Luna et al.
Organic letters, 5(25), 4771-4774 (2003-12-05)
The diastereoselective synthesis of hydrazinocyclopentenes 6 or 7 can be achieved in a straightforward manner from Diels-Alder adduct 4 using an acid-catalyzed rearrangement or a palladium-catalyzed allylic substitution reaction. In the latter case, enantioenriched compounds with ee values up to
Anastasia, L.; Dumond, Y. R.; Negishi, E.
European Journal of Organic Chemistry, 3039-3039 (2001)
Tanimori, Shinji; et al.
Synthesis, 5, 865-869 (2006)
Palucki, M.;Wolfe, J. P.; Buchwald, S.-L.
Journal of the American Chemical Society, 118, 10333-10333 (1996)