709042
[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]クロロ[3-フェニルアリル]パラジウム(II)
Umicore, 95%
別名:
クロロフェニルアリル[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]パラジウム(II), CX31
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
205-208 °C
SMILES記法
[CH2][CH][CH]c1ccccc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3C=CN(\C3=[Pd]/Cl)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C9H9.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;/h9-16,18-21H,1-8H3;2-8H,1H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
RWGNZUQSYXTZIX-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- 鈴木-宮浦カップリング
- Buchwald-Hartwigカップリング
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
709042-VAR:
709042-BULK:
709042-1G:
709042-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック