Merck
908738
Sigma-Aldrich
CX33
Umicore
別名:
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diphenylmethyl)-4-methylphenyl-2-imidazolylidene]palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥31,400
¥31,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥31,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78H65ClN2Pd
CAS番号:
分子量:
1172.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥31,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES記法
[Pd].Cl.N7(CN(C=C7)c8c(cc(cc8C(c%12ccccc%12)c%11ccccc%11)C)C(c%10ccccc%10)c9ccccc9)c2c(cc(cc2C(c6ccccc6)c5ccccc5)C)C(c4ccccc4)c3ccccc3.C(Cc1ccccc1)C
InChI Key
CEGNVDTVPMGIJR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Umicore CX33 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes, arylation, Buchwald-Hartwig amination, and Suzuki-Miyaura coupling reactions.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908738-VAR:
908738-1G:
908738-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)