Merck
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,400
500 MG
¥70,800
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,400
500 MG
¥70,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C102H81ClN2Pd
分子量:
1476.62
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
アプリケーション
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919616-BULK:
919616-500MG:
919616-VAR:
919616-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)