Merck
261939
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(ジメチルホスフィノ)エタン
97%
別名:
DMPE, エチレンビス(ジメチルホスフィン), ジメチル-2-(ジメチルホスフィノ)エチルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,700
5 G
¥78,600
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,700
5 G
¥78,600
About This Item
化学式:
(CH3)2PCH2CH2P(CH3)2
CAS番号:
分子量:
150.14
Beilstein:
1732994
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(C)CCP(C)C
InChI
1S/C6H16P2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,2-ビス(ジメチルホスフィノ)エタン (dmpe) は、多座のホスフィンリガンドです。1,2-ビス(ジメチルホスフィノ)エタンの合成が報告されています[1]。ZrCl2と反応し、ZrCl4(dmpe)2複合体を生成します。[2]
アプリケーション
1,2-ビス(ジメチルホスフィノ)エタン (dmpe) は、シス-アリルメチル(dmpe)ニッケル(II)複合体の調製におけるリガンドとして利用できます。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
261939-VAR:
261939-500MG:
261939-BULK:
261939-1G-PW:
261939-5G:
261939-1G:
261939-5G-PW:
261939-100MG-PW:
261939-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphine-induced reductive elimination from cis-arylmethylnickel (II) complexes having a 1,2-bis(dimethylphosphino) ethane ligand
Komiya S, et al.
Organometallics, 2(10), 1466-1468 (1983)
Beatty RP, et al.
Inorganic Chemistry, 18(11), 3139-3145 (1979)
A convenient synthesis of 1, 2-bis (dichlorophosphino) ethane, 1, 2-bis (dimethylphosphino) ethane and 1,2-bis (diethylphosphino) ethane.
Burt RJ, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 182(2), 203-206 (1979)
M Suwalsky et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(11 Pt A), 2829-2838 (2015-08-25)
Usnic acid (UA) has been associated with chronic diseases through its antioxidant action. Its main target is the cell membrane; however, its effect on that of human erythrocytes has been scarcely investigated. To gain insight into the molecular mechanisms of
Mario Suwalsky et al.
The Journal of membrane biology, 248(4), 683-693 (2015-03-01)
Despite the extended use and well-documented information, there are insufficient reports concerning the effects of propranolol on the structure and functions of cell membranes, particularly those of human erythrocytes. Aimed to better understand the molecular mechanisms of its interactions with