アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
63-65 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h1-12,14-21H,13,22-23H2
InChI Key
LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ナノクラスターエンザイムのデュアル比色センシング:本研究では、ナノクラスターエンザイムの作製における1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンの有用性を検討し、デュアル比色センシングへの応用を実証しました。この応用は、分析化学およびセンサー開発に大きな可能性があることを示唆しています(Zhao et al., 2023)。
- 正二十面体ユニットのアセンブリ:研究は、金属クラスター内における、より強固な二十面体ユニットのアセンブリ構築のための1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンの使用について詳しく示しており、構造的安定性の強化におけるその役割とナノテクノロジーへの応用の可能性に焦点を当てています(Zhou et al., 2023)。
- 金クラスターの合成と安定性:ある論文は、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンを用いた混合ジホスフィン結合金クラスターの合成とその安定性の評価に焦点を当てて、有機金属化学におけるその重要な役割と工業的応用の可能性が強調されています(Philliber et al., 2022)。
- 金ホスフィンクラスターのサイズ変換:この研究は、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンによって促進されるAu(6)P(8)からAu(8)P(8)Cl(2)へのサイズ変換に対するコア電荷密度の作用を検討し、クラスター化学に関する新たな知見と、その触媒応用および電子的応用への影響について紹介しています(Lv et al., 2020)。
- ドナー-アクセプタージブロック共重合体の合成:本研究では、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンを逐次重合に用いて新規のドナー-アクセプタージブロック共重合体を合成し、このリガンドのポリマー化学における汎用性と先進的材料創出の可能性を示しました(Ono et al., 2014)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
262048-VAR:
262048-5G:
262048-25G:
262048-1G:
262048-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック