Merck
673722
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-hydroxybenzaldehyd
97%
別名:
3-Chlorosalicylaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,080
¥7,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,080
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClO2
CAS番号:
分子量:
156.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
52-56 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
InChI Key
DOHOPUBZLWVZMZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673722-1G:
673722-VAR:
673722-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.