Merck
703133
Sigma-Aldrich
ジメチル-13C2, d6スルホキシド
99 atom % 13C, 99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2D6OS
分子量:
86.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191600
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
フォーム
liquid
bp
189 °C
密度
1.212 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703133-BULK:
703133-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)