アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469
bp
72-73 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.017 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
ether
isonitrile
保管温度
−20°C
SMILES記法
[C-]#[N+]CCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-8-2-3-9-4-6-10-7-5-9/h2-7H2
InChI Key
MFRZPLYKVDHOSN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Nitrogen acyclic carbene (NAC) complexes to be used as catalysts for the synthesis of phenol and hydration of alkynes.[1]
- Variety of imidazo[1,2-a]pyridines[2] and α-acylaminoamides by Ugi condensation reaction.[3]
- 2-Aminobenzoxazoles and 3-aminobenzoxazines having important therapeutic activities.[4]
It can also be used as a ligand in bis-cyclometalated iridium complexes for the organic light emitting diodes (OLEDs).[5]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69893-BULK:
69893-INTR:
69893-VAR:
69893-50ML:
69893-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック