Merck
553344
Sigma-Aldrich
Isopropyl isocyanide
97%
別名:
2-Isocyanopropane, 2-Propyl isonitrile, Isopropyl isonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥19,100
¥19,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥19,100
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNC
CAS番号:
分子量:
69.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
密度
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isonitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)5-3/h4H,1-2H3
InChI Key
MJZUMMKYWBNKIP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Isopropyl isocyanide is an alkyl isocyanide.
アプリケーション
Isopropyl isocyanide may be used in the preparation of:
  • Ugi ligand A2C11I1, which is employed in the solid-phase Ugi synthesis.[1]
  • Pentafluorophenyl (PFP) functional monomers, via Passerini reaction.[2]
  • Dinuclear copper complex [Cu2(μ-PiPr2bipy)2{μ-CNCH(CH3)2}](PF6)2 [PiPr2bipy = 6-(diisopropylphosphanyl)-2,2′-bipyridine].[3]
  • (3E)-(Imino)thiaisoindoline 1,1-dioxide derivative.[4]
  • N,N′-diisopropylcarbodiimide (DIC) analog via reaction with propan-2-amine.[5]
  • 1-t-butyl-2-isopropyldiaziridinone via reaction with 2-methyl-2-nitrosopropane[6]
  • isopropyl isocyanate via reaction with ozone[7]
  • 1-phthalimidoazetidines via [1+3]cycloaddition reaction with 1-pththalimidoaziridines[8]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.1 °F - closed cup
引火点(℃)
20.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
553344-VAR:
553344-500MG:
553344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A synthetic Protein G adsorbent based on the multi-component Ugi reaction for the purification of mammalian immunoglobulins.
Qian J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 898, 15-23 (2012)
Reaction of Alkyl Isocyanides with Ozone. A New Isocyanate Synthesis1
Feuer H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(8), 1107-1109 (1958)
[1+ 3] Cycloadditions of isocyanides to azomethine ylides; synthesis and properties of 1-phthalimidoazetidines
Charrier J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(4), 481-486 (1983)
Synthesis of Carbodiimides by I2/CHP-Mediated Cross-Coupling Reaction of Isocyanides with Amines under Metal-Free Conditions.
Zhu TH, et al.
Organic Letters, 17(8), 1974-1977 (2015)
Thiol-reactive functional poly (meth) acrylates: multicomponent monomer synthesis, RAFT (co) polymerization and highly efficient thiol-para-fluoro postpolymerization modification.
Noy JM, et al.
Polym. Chem., 6(3), 436-447 (2015)